L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Potassium iodure 99.995% Trace metals basis, extra_pure
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Dipotassium diiodide, Kali iodide
193790500 193790100 193792500
ACRO193790500EA 253 EUR InStock
ACRO193790500 ACRO193790100 ACRO193792500
Potassium iodure 99.995% Trace metals basis, extra_pure
Potassium iodure
Formule: Kl
MW: 166 g/mol
Point d'ébullition: 1330 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 680 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011405
Numéro CAS: 7681-11-0
EINECS: 231-659-4
Merck Index: 13,07727
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder or crystals
Total trace metal impurities ≤0.005 %
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité