Potassium iodure ≥99.998% (base métaux), Puratronic®
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Dipotassium diiodide, Kali iodide
10842.14 10842.22 10842.06
10842.14EA 212 EUR InStock
10842.14 10842.22 10842.06
Potassium iodure ≥99.998% (base métaux), Puratronic®
Potassium iodure
Purity: 99.998% CAS No.: 7681-11-0 Molecular Formula: KI Formula Weight: 166.01 Physical Form: Powder Density: 3.12 Refractive Index: 1.677 Sensitivity: Hygroscopic Odour: Odourless Melting Point: 681° Boiling Point: 1330° Merck Reference: 14,7643 MDL No.: MFCD00011405
Formule: Kl
MW: 166 g/mol
Point d'ébullition: 1330 °C
Point de fusion: 681 °C
Densité: 3.12
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011405
Numéro CAS: 7681-11-0
EINECS: 213-659-4
Merck Index: 14,7643
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité