Potassium iodure ≥99.0% ACS
Fournisseur: Thermo Scientific
11601.22 11601.36 11601.A3
11601.22EA 56.8 EUR InStock
11601.22 11601.36 11601.A3
Potassium iodure ≥99.0% ACS
Potassium iodure
Purity: 99.0% min CAS No.: 7681-11-0 Molecular Formula: KI Formula Weight: 166.01 Physical Form: Granular Density: 3.12 Refractive Index: 1.677 Sensitivity: Hygroscopic Odour: Odourless Melting Point: 681° Boiling Point: 1330° Solubility: Soluble in water, alcohol, acetone, and glycerol Merck Reference: 14,7643 MDL No.: MFCD00011405
In photographic emulsions, in analytical chemistry, as a feed additive, in spectroscopy, in infrared transmission, and in scintillation
Formule: Kl
Point d'ébullition: 1330 °C
Point de fusion: 681 °C
Densité: 3.12
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011405
Numéro CAS: 7681-11-0
EINECS: 213-659-4
Merck Index: 14,7643
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité