Potassium iodure, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
0227.1000EA 566.84 EUR InStock
0227.1000 0227.0250 0227.0500
Potassium iodure, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Potassium iodure
Formule: Kl
Point d'ébullition: 1330 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 686 °C
Densité: 3.13 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011405
Numéro CAS: 7681-11-0
EINECS: 231-659-4
Merck Index: 13,07727
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets ACS Specifications
Assay min. 99.0 %
Chloride and Bromide (as Cl) max. 0.01 %
Barium (Ba) max. 0.002 %
Calcium (Ca) max. 0.002 %
Magnesium (Mg) max. 0.001 %
Sodium (Na) max. 0.005 %
Insoluble Matter max. 0.005 %
Loss on Drying at 150°C max. 0.2 %
pH of 5% Solution at 25°C 6.0 - 9.2
Phosphate (PO4) max. 0.001 %
Sulfate (SO4) max. 0.005 %
Trace Impurities (in ppm)
Iron (Fe) max. 3
Heavy Metals (as Pb) max. 5
Iodate (IO3) max. 3
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité