L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Potassium iodure 99,0-100,5 argentometric_dried, EMPROVE® api USP, JP, Ph. Eur., BP suitable for use as an active pharmaceutical ingredient, SAFC®
Fournisseur: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Danger
Synonyms: Dipotassium diiodide, Kali iodide
1.05040.1000 1.05040.5000 1.05040.9029
1.05040.1000EA 1110 EUR InStock
1.05040.1000 1.05040.5000 1.05040.9029
Potassium iodure 99,0-100,5 argentometric_dried, EMPROVE® api USP, JP, Ph. Eur., BP suitable for use as an active pharmaceutical ingredient, SAFC®
Potassium iodure
Formule: Kl
MW: 166 g/mol
Point d'ébullition: 1330
Point de fusion: 686
Densité: 3.13 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011405
Numéro CAS: 7681-11-0
EINECS: 231-659-4
Merck Index: 13,07727
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (argentometric; calculated on dried substance) 99.0 - 100.5 %
Identity passes test
Appearance of solution passes test
Appearance of solution (JP) passes test
Alkaline impurities passes test
Chloride, Bromide and Thiosulfate passes test
Cyanide (CN) passes test
Iodate(IO₃) passes test
Sulfate (SO₄) ≤ 0.005 %
Thiosulfate (S₂O₃) passes test
Thiosulfate and barium passes test
Total nitrogen (N) ≤ 0.001 %
Heavy metals (as Pb) ≤ 0.001 %
As (Arsenic) ≤ 0.0003 %
Fe (Iron) ≤ 0.0002 %
Na (Sodium) ≤ 0.1 %
Residual solvents (Ph Eur/USP/ICH) class 3 ≤ 0.1 %
Other residual solvents (Ph Eur/USP/ICH) excluded by manufacturing process
Loss on Drying (105 °C) ≤ 0.5 %
Elemental impurity specifications have been set considering ICH Q3D (Guideline for Elemental Impurities).
Class 1-3 elements are not likely to be present above the ICH Q3D option 1 limit, unless specified and indicated (*).
conforms to Ph Eur, BP, JP, USP
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité