Potassium iodure ≥99%, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
26843.235EA 132 EUR InStock
26843.235 26843.268 26843.292 26843.361 26843.460
Potassium iodure ≥99%, GPR RECTAPUR®
Potassium iodure
Formule: Kl
Point d'ébullition: 1330 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 681 °C
Densité: 3.13 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011405
Numéro CAS: 7681-11-0
EINECS: 231-659-4
Merck Index: 13,07727
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Cl (Chloride) Max. 0.1 %
Fe (Iron) Max. 10 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité