Potassium iodure 99.0-100.5% Ph. Eur.
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Iodure de potassium
26850.296EA 445 EUR InStock
26850.296 26850.230 26850.365 26850.260 26850.460
Potassium iodure 99.0-100.5% Ph. Eur.
Potassium iodure
Formule: Kl
MW: 166 g/mol
Point d'ébullition: 1330 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 681 °C
Densité: 3,13 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011405
Numéro CAS: 7681-11-0
Merck Index: 13,07727
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (calculated on dried substance) 99.0 - 100.5 %
Appearance Conforms (see CoA/CoS)
Identification A Passes test
Identification B Passes test
Appearance of solution Passes test
Alkalinity Passes test
IO3 (Iodate) Passes test
SO4 (Sulphate) Max. 150 ppm
S2O3 (Thiosulphate) Passes test
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Fe (Iron) Max. 20 ppm
Loss on drying (105°C) Max. 1 %
Residual solvents Passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité