Iodure de lithium, anhydre 99%, pur
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
203590500 203592500
ACRO203590500EA 193 EUR InStock
ACRO203590500 ACRO203592500
Iodure de lithium, anhydre 99%, pur
Iodure de lithium
Formule: ILi
MW: 133,85 g/mol
Point d'ébullition: 1177 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 446 °C
Densité: 3,49 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011092
Numéro CAS: 10377-51-2
EINECS: 233-822-5
Merck Index: 13,05557
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow to beige Powder or crystals or granules
Titration Argentometric ≥98.5 % (on anhydrous substance)
Water ≤1 % (K.F.)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité