Iodure de lithium, anhydre 98+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ampouled under argon
41733.18 41733.30
41733.18EA 164 EUR InStock
41733.18 41733.30
Iodure de lithium, anhydre 98+%
Iodure de lithium
Purity: 98+% CAS No.: 10377-51-2 Molecular Formula: ILi Formula Weight: 133.84 Physical Form: Lumps/powder, Ampouled under argon Density: 4.076 Refractive Index: 1.955 Sensitivity: Light Sensitive and Hygroscopic Appearance: White to pale yellow Odour: Odourless Melting Point: 449° Boiling Point: 1170-1190° Solubility: Soluble in water, alcohol, acetone and methanol. Very soluble in NH4OH Merck Reference: 14,5535 MDL No.: MFCD00011092
As absorbent in refrigeration process, as a catalyst, and in photography
Formule: ILi
MW: 133,85 g/mol
Point d'ébullition: 1170…1190 °C
Point de fusion: 449 °C
Densité: 4.076
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011092
Numéro CAS: 10377-51-2
EINECS: 233-822-5
Merck Index: 14,5535
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité