Sodium iodure ≥99.9% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Hydriodic acid sodium salt, Sodium monoiodide, Ioduril
11665.22 11665.36 11665.A3
11665.22EA 81.4 EUR InStock
11665.22 11665.36 11665.A3
Sodium iodure ≥99.9% (base métaux)
Sodium iodure
Purity: 99.9% CAS No.: 7681-82-5 Molecular Formula: NaI Formula Weight: 149.89 Physical Form: Powder Density: 3.67 Refractive Index: 1.7745 Sensitivity: Hygroscopic Odour: Odourless Melting Point: 651° Boiling Point: 1300-1304° Merck Reference: 14,8631 MDL No.: MFCD00003532
Formule: NaI
MW: 149,89 g/mol
Point d'ébullition: 1300…1304 °C
Point de fusion: 651 °C
Densité: 3.67
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003532
Numéro CAS: 7681-82-5
EINECS: 231-679-3
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,8631
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité