Sodium iodure ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® ACS pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
27913.234EA 133 EUR InStock
27913.234 27913.260
Sodium iodure ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® ACS pour analyses
Sodium iodure
Formule: NaI
Point d'ébullition: 1300 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 662 °C
Densité: 3.67 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003532
Numéro CAS: 7681-82-5
EINECS: 231-679-3
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,08705
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99.5 %
pH (25°C; 5 %) 6.0 - 9.0
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Insoluble matter Max. 100 ppm
Loss on drying (100-105°C) Max. 0.5 %
Total N (Nitrogen) Max. 40 ppm
Cl + Br (as Cl) Max. 100 ppm
IO3 (Iodate) Max. 3 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 10 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
Ba (Barium) Max. 20 ppm
Ca (Calcium) Max. 20 ppm
Cu (Copper) Max. 5 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm
K (Potassium) Max. 100 ppm
Mg (Magnesium) Max. 10 ppm
Ni (Nickel) Max. 1 ppm
Conforms to ACS Passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité