Sodium iodure ≥99%, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
27915.231EA 86.9 EUR InStock
27915.231 27915.297
Sodium iodure ≥99%, GPR RECTAPUR®
Sodium iodure
Formule: NaI
Point d'ébullition: 1300 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 662 °C
Densité: 3.67 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003532
Numéro CAS: 7681-82-5
EINECS: 231-679-3
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,08705
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Cl + Br (as Cl) Max. 0.05 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.015 %
Fe (Iron) Max. 10 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité