Potassium iodate, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.05051.0100 1.05051.0500 1.05051.9025
1.05051.0100EA 72.5 EUR InStock
1.05051.0100 1.05051.0500 1.05051.9025
Potassium iodate, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
Potassium iodate
Formule: KlO₃
Point de fusion: 560 °C
Densité: 3.98 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011406
Numéro CAS: 7758-05-6
EINECS: 231-831-9
ONU: 1479
ADR: 5.1,II
Merck Index: 13,07726
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 92 g/l (25 °C)
Melting Point 560 °C decomposes
Molar Mass 214 g/mol
Bulk Density 2000 kg/m3
Density 3.98 g/cm3 (20 °C)
pH 6 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité