Potassium iodate 99.7-100.4%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Attention
26840.235EA 149 EUR InStock
26840.235 26840.460 26840.180
Potassium iodate 99.7-100.4%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses
Potassium iodate
Formule: KlO₃
Point de fusion: 560 °C
Densité: 3.98 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011406
Numéro CAS: 7758-05-6
EINECS: 231-831-9
ONU: 1479
ADR: 5.1,II
Merck Index: 13,07726
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 99.7 --> 100.4 %
pH (20°C; 5 %) 5.0 --> 8.0
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Insoluble matter Max. 50 ppm
Loss on drying (130°C) Max. 0.1 %
Total N (Nitrogen) Max. 50 ppm
Cl + ClO3 + Br + BrO3 (as Cl) Max. 100 ppm
Cl + Br (as Cl) Max. 100 ppm
I (Iodide) Max. 10 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm
Na (Sodium) Max. 50 ppm
Conforms to ACS Passes test
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité