Potassium iodate, Supelco®
Fournisseur: Merck
Synonyms: Iodate de potassium
SUPL60386-50G-FEA 275 EUR InStock
SUPL60386-50G-F NOVS60386-50G-F
Potassium iodate, Supelco®
Potassium iodate
Formule: KlO₃
MW: 214 g/mol
Point de fusion: 560 °C
Densité: 3,98 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011406
Numéro CAS: 7758-05-6
ONU: 1479
ADR: 5.1,II
Merck Index: 13,07726
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité