Iodate de sodium 99+% pour analyses
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
201761000 201765000 201760025
ACRO201761000EA 87.4 EUR InStock
ACRO201761000 ACRO201765000 ACRO201760025
Iodate de sodium 99+% pour analyses
Iodate de sodium
Formule: INaO₃
Point de fusion: 560 °C (dec.)
Densité: 3,56 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003533
Numéro CAS: 7681-55-2
EINECS: 231-672-5
ONU: 1479
ADR: 5.1,II
Merck Index: 13,08704
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=806173453dcec1d2f791367d269d662d3459149a&vid=16d5efbf45a7cc1cd6399272211e2455e47a2e4b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Titration Iodometric ≥99.0 %
Loss on drying ≤0.1 % (130°C)
Iodide (I) ≤10 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Copper (Cu) ≤5 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Lead (Pb) ≤5 ppm
Nickel (Ni) ≤5 ppm
Nitrogen (N) ≤0.003 %
Potassium (K) ≤100 ppm
Impurity ≤0.02 % Bromide,bromate,chloride and chlorate (as Cl)
Insoluble matter ≤0.005 % (in water)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité