Iodate de sodium 99%, en poudre, très pur réactif
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
419560050 419565000
ACRO419560050EA 25.4 EUR InStock
ACRO419560050 ACRO419565000
Iodate de sodium 99%, en poudre, très pur réactif
Iodate de sodium
Formule: INaO₃
Point de fusion: 560 °C (dec.)
Densité: 3,56 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003533
Numéro CAS: 7681-55-2
EINECS: 231-672-5
ONU: 1479
ADR: 5.1,II
Merck Index: 13,08704
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=806173453dcec1d2f791367d269d662d3459149a&vid=16d5efbf45a7cc1cd6399272211e2455e47a2e4b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Titration Iodometric ≥98.5 %
pH 5.0 to 8.0 (5 % at 20°C)
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité