Sodium métaperiodate 99.8+% ACS
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
419610050 419615000 419610025 419611000
ACRO419610050EA 25.6 EUR InStock
ACRO419610050 ACRO419615000 ACRO419610025 ACRO419611000
Sodium métaperiodate 99.8+% ACS
Sodium métaperiodate
Formule: NaIO₄
Point d'ébullition: 300 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 300 °C (dec.)
Densité: 3,87 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003534
Numéro CAS: 7790-28-5
EINECS: 232-197-6
ONU: 3085
ADR: 5.1,I
Merck Index: 13,08714
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Titration Iodometric 99.8 to 100.3 % (on dried basis)
Other halogens (as Cl) ≤0.02 %
Manganese (Mn) ≤3 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité