Sodium métaperiodate ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
13798.09 13798.22 13798.36 13798.A3
13798.09EA 67.3 EUR InStock
13798.09 13798.22 13798.36 13798.A3
Sodium métaperiodate ≥98%
Sodium métaperiodate
Purity: 98% CAS No.: 7790-28-5 Molecular Formula: INaO4 Formula Weight: 213.89 Physical Form: Powder Density: 3.86 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 300° dec. Solubility: Soluble in water and acids Merck Reference: 14,8640 UN No.: 1479 MDL No.: MFCD00003534
Source of periodic acid, as an analytical reagent, and as an oxidizing agent
Formule: NaIO₄
Point d'ébullition: 300 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 300 °C (dec.)
Densité: 3.86
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003534
Numéro CAS: 7790-28-5
EINECS: 232-197-6
ONU: 1479
ADR: 5.1,II
Merck Index: 14,8640
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité