Sodium métaperiodate ≥99%, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
27986.235EA 146 EUR InStock
27986.235 27986.460 27986.290
Sodium métaperiodate ≥99%, GPR RECTAPUR®
Sodium métaperiodate
Formule: NaIO₄
Point d'ébullition: 300 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 175 °C
Densité: 3.87 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003534
Numéro CAS: 7790-28-5
EINECS: 232-197-6
ONU: 1479
ADR: 5.1,II
Merck Index: 13,08714
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99 %
Cl + ClO3 + Br + BrO3 (as Cl) Max. 100 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
Mn (Manganese) Max. 1 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité