Acide periodique 99+%, très pur
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
198401000 198405000 198400025
ACRO198401000EA 85.6 EUR InStock
ACRO198401000 ACRO198405000 ACRO198400025
Acide periodique 99+%, très pur
Acide periodique
Formule: H₅IO₆
Point de fusion: 122 °C
Densité: 1,3875 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011344
Numéro CAS: 10450-60-9
EINECS: 233-937-0
ONU: 3085
ADR: 5.1,II
Merck Index: 13,07248
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=39e1882cdf619581f467ea2429265a700b5205d5&vid=e1d4b2b0fc37525ba5b81deb23a745fc9f7cf03d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals
Titration Iodometric ≥99.0 %
Sulfated ash ≤0.05 %
Identification Positive for periodate
Iodide (I) ≤10 ppm
Bromide and Bromate (as Cl) ≤200 ppm
Chloride and Chlorate (as Cl) ≤200 ppm
Nitrate (NO3) ≤100 ppm
Sulfate (SO4) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Insoluble matter ≤0.01 % (in water)
Iodic acid ≤1.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité