Sodium hexachloroiridate(III) hydrate (≥31,5% Ir)
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
11889.03 11889.06
11889.03EA 294 EUR InStock
11889.03 11889.06
Sodium hexachloroiridate(III) hydrate (≥31,5% Ir)
Sodium hexachloroiridate(III) hydrate
Sodium hexachloroiridate(III) hydrate, is used as a reagent for HPLC, including analyses of peptides and proteins.
Molecular Formula: Na3IrCl6.xH2O Formula Weight: 473.89(anhy) Physical Form: Crystalline Sensitivity: Moisture Sensitive MDL No.: MFCD00003508
Formule: Na₃IrCl₆·xH₂O
MW: 473,89 g/mol (anhy)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003508
Numéro CAS: 123334-23-6
EINECS: 239-795-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité