Potassium permanganate 98%, très pur
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Permanganate de potassium
ACRO196755000EA 61.2 EUR InStock
ACRO196755000 ACRO196752500 ACRO196750010 ACRO196750050
Potassium permanganate 98%, très pur
Potassium permanganate
Formule: KMnO₄
MW: 158,03 g/mol
Point de fusion: 240 °C (déc.)
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00011364
Numéro CAS: 7722-64-7
ONU: 1490
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,07824
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Brown to brown-black Glistening crystalline powder
Titration Iodometric ≥97.5 %
Water ≤0.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité