Potassium permanganate 99+% pour analyses
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Permanganate de potassium
ACRO207745000EA 64.7 EUR InStock
ACRO207745000 ACRO207740250 ACRO207740010
Potassium permanganate 99+% pour analyses
Potassium permanganate
Formule: KMnO₄
MW: 158,03 g/mol
Point de fusion: 240 °C (déc.)
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00011364
Numéro CAS: 7722-64-7
ONU: 1490
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,07824
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark green-black Glistening crystalline powder or crystals
Titration Iodometric ≥99.0 %
Chloride and Chlorate (as Cl) ≤0.005 %
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤30 ppm
Nitrogen compounds (as N) ≤0.01 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité