Potassium permanganate ≥99% ACS
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Permanganate de potassium
0277-2.5KGEA 364 EUR InStock
0277-2.5KG 0277-500G
Potassium permanganate ≥99% ACS
Potassium permanganate
Formule: KMnO₄
MW: 158,03 g/mol
Point de fusion: > 240 °C
Densité: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011364
Numéro CAS: 7722-64-7
ONU: 1490
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,07824
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Chloride & Chlorate <0.005%
Insolubles ≤0.2%
Purity ≥99%
Sulphate ≤0.02%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité