Potassium permanganate ≥99%, Puriss. p.a. ACS, Reag. Ph. Eur., Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
31404-100G 31404-1KG 31404-2.5KG 31404-500G 31404-25KG
31404-100GEA 36.5 EUR InStock
31404-100G 31404-1KG 31404-2.5KG 31404-500G 31404-25KG
Potassium permanganate ≥99%, Puriss. p.a. ACS, Reag. Ph. Eur., Fluka™
Potassium permanganate
Formule: KMnO₄
Point de fusion: Dec.
Densité: 2.700 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011364
Numéro CAS: 7722-64-7
EINECS: 231-760-3
ONU: 1490
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,07824
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99.0 %
Water insoluble matter Max. 0.2 %
Loss on drying (105°C, 2 h) Max. 0.2 %
Chloride (Cl) Max. 200 ppm
Chloride, Chlorate (as Cl) Max. 0.005 %
Sulfate (SO₄) Max. 200 ppm
Appearance of the solution complying
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité