Potassium permanganate, crystallin, EMPLURA®, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Permanganic acid potassium salt
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.05080.1000 1.05080.5000 1.05080.9050
1.05080.1000EA 118 EUR InStock
1.05080.1000 1.05080.5000 1.05080.9050
Potassium permanganate, crystallin, EMPLURA®, Supelco®
Potassium permanganate
Formule: KMnO₄
MW: 158,03 g/mol
Point de fusion: > 240 °C (dec.)
Densité: 2.7 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011364
Numéro CAS: 7722-64-7
EINECS: 231-760-3
ONU: 1490
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,07824
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (manganometric) 99,0 - 100,5%
Identity passes test
Appearance of solution passes test
Water insoluble matter ≤ 0,2 %
Chloride (Cl) ≤ 0,01 %
Sulphate (SO₄) ≤ 0,03 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité