Potassium permanganate ≥99%, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
26906.290EA 64.5 EUR InStock
26906.290 26906.368
Potassium permanganate ≥99%, GPR RECTAPUR®
Potassium permanganate
Formule: KMnO₄
Point de fusion: > 240 °C
Densité: 2.7 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011364
Numéro CAS: 7722-64-7
EINECS: 231-760-3
ONU: 1490
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,07824
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99 %
Cl (Chloride) Max. 0.02 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.02 %
Pb (Lead) Max. 50 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité