Potassium permanganate 99.0-100.5%, AnalaR NORMAPUR® Réactif Ph. Eur. pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
26910.237EA 36.3 EUR InStock
26910.237 26910.294 26910.410
Potassium permanganate 99.0-100.5%, AnalaR NORMAPUR® Réactif Ph. Eur. pour analyses
Potassium permanganate
Formule: KMnO₄
Point de fusion: > 240 °C
Densité: 2.7 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011364
Numéro CAS: 7722-64-7
EINECS: 231-760-3
ONU: 1490
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,07824
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 99.0 - 100.5 %
Appearance of solution Passes test Ph.Eur.
Identification A Passes test Ph.Eur.
Identification B Passes test Ph.Eur.
Insolubility in water Max. 0.1 %
Total N (Nitrogen) Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 0.02 %
SO4 (Sulphate) Max. 100 ppm
Fe (Iron) Max. 20 ppm
Pb (Lead) Max. 20 ppm
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité