Dicyanoamidure de sodium 97%, pur
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Sodium dicyanamide
176340250 176341000 176345000
ACRO176340250EA 63 EUR InStock
ACRO176340250 ACRO176341000 ACRO176345000
Dicyanoamidure de sodium 97%, pur
Dicyanoamidure de sodium
Formule: C₂N₃Na
MW: 89,03 g/mol
Point de fusion: >300 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003535
Numéro CAS: 1934-75-4
EINECS: 217-703-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white to light pink Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≤2.0 % (NaCl)
Water ≤0.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité