Sodium azoture 99%, très pur
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Sodium triazide
190380050 190381000 190385000 190380025
ACRO190380050EA 25.7 EUR InStock
ACRO190380050 ACRO190381000 ACRO190385000 ACRO190380025
Sodium azoture 99%, très pur
Sodium azoture
Formule: NaN₃
MW: 65,01 g/mol
Point de fusion: 275 °C
Densité: 1.85 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003536
Numéro CAS: 26628-22-8
EINECS: 247-852-1
ONU: 1687
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,08653
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Assay ≥98.5 %
Loss on drying ≤0.5 %
pH ≥9 (5 % solution)
Sodium carbonate (Na2CO3) ≤0.15 %
Sodium hydroxide (NaOH) ≤0.1 %
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm
Insoluble matter ≤0.05 % (in water)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité