Sodium azoture ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Sodium triazide
14314.09 14314.22 14314.36
14314.09EA 43.7 EUR InStock
14314.09 14314.22 14314.36
Sodium azoture ≥99%
Sodium azoture
Purity: 99% CAS No.: 26628-22-8 Molecular Formula: N3Na Formula Weight: 65.01 Physical Form: Powder or Granular Density: 1.846 Appearance: White Odour: Odourless pH: 10 Melting Point: ca 275° dec Solubility: Soluble in water and liquid ammonia. Slightly soluble in alcohol Merck Reference: 14,8581 UN No.: 1687 MDL No.: MFCD00003536
In airbag inflation, as a preservative in diagnostic medicinals
Formule: NaN₃
MW: 65,01 g/mol
Point de fusion: ∼ 275 °C (dec.)
Densité: 1.846
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003536
Numéro CAS: 26628-22-8
EINECS: 247-852-1
ONU: 1687
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,8581
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité