Sodium azoture
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Sodium triazide
1.06688.0100 1.06688.0250 1.06688.1000 1.06688.9010
1.06688.0100EA 46.5 EUR InStock
1.06688.0100 1.06688.0250 1.06688.1000 1.06688.9010
Sodium azoture
Sodium azoture
Formule: NaN₃
MW: 65.01 g/mol
Point de fusion: 275
Densité: 1.85 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003536
Numéro CAS: 26628-22-8
EINECS: 247-852-1
ONU: 1687
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,08653
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité