Sodium azoture pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Sodium triazide
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.22335.0100 8.22335.0250 8.22335.1000 8.22335.9025
8.22335.0100EA 48.8 EUR InStock
8.22335.0100 8.22335.0250 8.22335.1000 8.22335.9025
Sodium azoture pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Sodium azoture
Formule: NaN₃
MW: 65.01 g/mol
Point de fusion: 275
Densité: 1.85 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003536
Numéro CAS: 26628-22-8
EINECS: 247-852-1
ONU: 1687
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,08653
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 420 g/l (17 °C)
Melting Point 275 °C (decomposition)
Molar Mass 65.01 g/mol
Boiling Point 300 °C (rigorous decomposition)
Density 1.85 g/cm3 (20 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité