Nitrite de potassium 96+% ACS
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
ACRO423065000EA 96.5 EUR InStock
ACRO423065000 ACRO423060050 ACRO423060025
Nitrite de potassium 96+% ACS
Nitrite de potassium
Formule: KNO₂
MW: 85,1 g/mol
Point de fusion: 387 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00011408
Numéro CAS: 7758-09-0
ONU: 1488
ADR: 5.1,II
Merck Index: 13,07734
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Powder or crystals
Titration with KMnO4 ≥96.0 %
Chloride (Cl) ≤300 ppm
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Magnesium (Mg) ≤20 ppm
Sodium (Na) ≤5000 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité