Nitrite de potassium ≥96.0% ACS
Fournisseur: Thermo Scientific
14245.09EA 29.9 EUR InStock
14245.09 14245.36 14245.22
Nitrite de potassium ≥96.0% ACS
Nitrite de potassium
In analytical chemistry (testing for amino acids, cobalt, iodine, urea)
Formule: KNO₂
MW: 85,1 g/mol
Point de fusion: 350 °C (déc.)
Densité: 1,915
Numéro MDL: MFCD00011408
Numéro CAS: 7758-09-0
ONU: 1488
ADR: 5.1,II
Merck Index: 14,7649
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité