Sodium nitrite ≥99.999% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Nitrite de sodium
44227.14EA 140 EUR InStock
44227.14 44227.22
Sodium nitrite ≥99.999% (base métaux)
Sodium nitrite
Formule: NaNO₂
MW: 69 g/mol
Point d'ébullition: 320 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 271 °C
Densité: 2,17
Numéro MDL: MFCD00011118
Numéro CAS: 7632-00-0
ONU: 1500
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,08721
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité