Sodium nitrite ≥98%, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
27959.298EA 39.7 EUR InStock
27959.298 27959.367 27959.460
Sodium nitrite ≥98%, GPR RECTAPUR®
Sodium nitrite
Formule: NaNO₂
Point d'ébullition: 320 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 284 °C
Densité: 2.168 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011118
Numéro CAS: 7632-00-0
EINECS: 231-555-9
ONU: 1500
ADR: 5.1 (6.1),III
Merck Index: 13,08721
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 98 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Cl (Chloride) Max. 100 ppm
Fe (Iron) Max. 20 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité