Sodium nitrite ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur.
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
27960.236EA 36.6 EUR InStock
27960.236 27960.293
Sodium nitrite ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur.
Sodium nitrite
Formule: NaNO₂
Point d'ébullition: 320 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 284 °C
Densité: 2.168 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011118
Numéro CAS: 7632-00-0
EINECS: 231-555-9
ONU: 1500
ADR: 5.1 (6.1),III
Merck Index: 13,08721
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99.0 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Insolubility in water Max. 100 ppm
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
Ca (Calcium) Max. 20 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm
K (Potassium) Max. 50 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité