Nitrate de césium ≥99.999% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
38617.14 38617.22
38617.14EA 234 EUR InStock
38617.14 38617.22
Nitrate de césium ≥99.999% (base métaux)
Nitrate de césium
Purity: 99.999% CAS No.: 7789-18-6 Molecular Formula: CsNO3 Formula Weight: 194.91 Physical Form: Crystalline Density: 3.68 Refractive Index: 1.55 Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 414° Boiling Point: dec. Merck Reference: 14,2015 UN No.: 1451 MDL No.: MFCD00010963
Formule: CsNO₃
Point d'ébullition: Dec.
Point de fusion: 414 °C
Densité: 3.68
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010963
Numéro CAS: 7789-18-6
EINECS: 232-146-8
ONU: 1451
ADR: 5.1,III
Merck Index: 14,2015
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité