Nitrate de césium ≥99%, EMSURE® pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.02856.0025 1.02856.1000
1.02856.0025EA 128 EUR InStock
1.02856.0025 1.02856.1000
Nitrate de césium ≥99%, EMSURE® pour analyses, Supelco®
Nitrate de césium
Formule: CsNO₃
Point d'ébullition: 737 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 414 °C
Densité: 3.68 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010963
Numéro CAS: 7789-18-6
EINECS: 232-146-8
ONU: 1451
ADR: 5.1,III
Merck Index: 12,02057
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (acidimetric after ion exchange) ≥ 99 %
Chloride (Cl) ≤ 0.002 %
Sulfate (SO₄) ≤ 0.005 %
Heavy metals (as Pb) ≤ 0.001 %
Fe (Iron) ≤ 0.001 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité