Potassium nitrate 99+% pour analyses
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Nitrate of Potash
205910010 205915000 205910025 205910100
ACRO205910010EA 61.2 EUR InStock
ACRO205910010 ACRO205915000 ACRO205910025 ACRO205910100
Potassium nitrate 99+% pour analyses
Potassium nitrate
Formule: KNO₃
MW: 101,1 g/mol
Point d'ébullition: 400 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 334 °C
Densité: 2,109 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011409
Numéro CAS: 7757-79-1
EINECS: 231-818-8
ONU: 1486
ADR: 5.1,III
ATTEINDRE: 01-2119488224-35
Merck Index: 13,07733
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystals
pH 5.5 to 8 (5 % at 20°C)
Titration after Ion exchange ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤20 ppm
Iodate (IO3) ≤5 ppm
Nitrite (NO2) ≤10 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Sodium (Na) ≤200 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité