Potassium nitrate 99+% ACS
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Nitrate of Potash
424155000 424150025 424151000
ACRO424155000EA 40.9 EUR InStock
ACRO424155000 ACRO424150025 ACRO424151000
Potassium nitrate 99+% ACS
Potassium nitrate
Formule: KNO₃
MW: 101,1 g/mol
Point de fusion: 334 °C
Densité: 2,109 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011409
Numéro CAS: 7757-79-1
EINECS: 231-818-8
ONU: 1486
ADR: 5.1,III
ATTEINDRE: 01-2119488224-35
Merck Index: 13,07733
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder or crystals
pH 4.5 to 8.5 (5% soln. at 25°C)
Titration after Ion exchange ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤0.002 %
Iodate (IO3) ≤5 ppm
Nitrite (NO2) ≤0.001 %
Phosphate (PO4) ≤5 ppm
Sulfate (SO4) ≤0.003 %
Calcium (Ca) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤3 ppm
Magnesium (Mg) ≤0.002 %
Sodium (Na) ≤0.005 %
Heavy metals (ICP-OES) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité