Potassium nitrate ≥99.994% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
11008.14 11008.22
11008.14EA 104 EUR InStock
11008.14 11008.22
Potassium nitrate ≥99.994% (base métaux)
Potassium nitrate
Purity: 99.994% CAS No.: 7757-79-1 Molecular Formula: KNO3 Formula Weight: 101.11 Physical Form: Crystalline Density: 2.109 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 334° Boiling Point: 400° dec. Merck Reference: 14,7648 UN No.: 1486 MDL No.: MFCD00011409
Formule: KNO₃
Point d'ébullition: 400 °C (dec.)
Point de fusion: 334 °C
Densité: 2.109
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011409
Numéro CAS: 7757-79-1
EINECS: 231-818-8
ONU: 1486
ADR: 5.1,III
ATTEINDRE: 01-2119488224-35
Merck Index: 14,7648
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité