Potassium nitrate ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Nitrate of Potash
A14527.36 A14527.0C A14527.0E
A14527.36EA 27.3 EUR InStock
A14527.36 A14527.0C A14527.0E
Potassium nitrate ≥99%
Potassium nitrate
Purity: 99% CAS No.: 7757-79-1 Molecular Formula: KNO3 Formula Weight: 101.11 Odour: Odourless Melting Point: 334° Boiling Point: 400° dec. Merck Reference: 14,7648 UN No.: 1486 MDL No.: MFCD00011409
Formule: KNO₃
MW: 101,1 g/mol
Point d'ébullition: 400 °C (dec.)
Point de fusion: 334 °C
Densité: 2.109
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011409
Numéro CAS: 7757-79-1
EINECS: 231-818-8
ONU: 1486
ADR: 5.1,III
ATTEINDRE: 01-2119488224-35
Merck Index: 14,7648
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité