Potassium nitrate, Suprapur® pour analyses de traces, Supelco®
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: Nitrate of Potash
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.05065.0050 1.05065.0500
1.05065.0050EA 145 EUR InStock
1.05065.0050 1.05065.0500
Potassium nitrate, Suprapur® pour analyses de traces, Supelco®
Potassium nitrate
Formule: KNO₃
MW: 101,1 g/mol
Point de fusion: 334 °C
Densité: 2.109 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011409
Numéro CAS: 7757-79-1
EINECS: 231-818-8
ONU: 1486
ADR: 5.1,III
ATTEINDRE: 01-2119488224-35
Merck Index: 13,07733
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 320 g/l (20 °C)
Melting Point 334 °C
Molar Mass 101.10 g/mol
Bulk Density 800 kg/m3
Density 2.11 g/cm3 (20 °C)
pH 5.0 - 7.5 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité