Lithium nitrate 99+%, très pur
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Nitrate de lithium
ACRO211322500EA 86.4 EUR InStock
ACRO211322500 ACRO211320010 ACRO211320050
Lithium nitrate 99+%, très pur
Lithium nitrate
Formule: LiNO₃
MW: 68,95 g/mol
Point de fusion: 251 °C
Densité: 2,38 g/cm³
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00011094
Numéro CAS: 7790-69-4
ONU: 2722
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,05558
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Adhering crystalline powder
Loss on drying ≤1 % (200°C)
Titration after Ion exchange ≥99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité