Lithium nitrate, anhydre ≥99.98% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Nitrate de lithium
10985.30EA 979 EUR InStock
10985.30 10985.09 10985.18 10985.03
Lithium nitrate, anhydre ≥99.98% (base métaux)
Lithium nitrate
Formule: LiNO₃
MW: 68,95 g/mol
Point d'ébullition: 600 °C (déc.)
Point de fusion: 264 °C
Densité: 2,38
Numéro MDL: MFCD00011094
Numéro CAS: 7790-69-4
ONU: 2722
ADR: 5.1,III
Merck Index: 14,5536
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité