Lithium nitrate, anhydre ≥99.999% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Packaged under argon.
44456.09 44456.18 44456.30
44456.09EA 104 EUR InStock
44456.09 44456.18 44456.30
Lithium nitrate, anhydre ≥99.999% (base métaux)
Lithium nitrate
Purity: 99.999% CAS No.: 7790-69-4 Molecular Formula: LiNO3 Formula Weight: 68.95 Physical Form: Crystalline/Lump, Packaged under argon Density: 2.38 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 264° Boiling Point: 600° dec. Merck Reference: 14,5536 UN No.: 2722 MDL No.: MFCD00011094
Formule: LiNO₃
Point d'ébullition: 600 °C (dec.)
Point de fusion: 264 °C
Densité: 2.38
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011094
Numéro CAS: 7790-69-4
EINECS: 232-218-9
ONU: 2722
ADR: 5.1,III
Merck Index: 14,5536
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité