Lithium nitrate, Suprapur® pour analyses de traces, Supelco®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.05653.0100 1.05653.0500
1.05653.0100EA 258 EUR InStock
1.05653.0100 1.05653.0500
Lithium nitrate, Suprapur® pour analyses de traces, Supelco®
Lithium nitrate
Formule: LiNO₃
Point de fusion: 255 °C
Densité: 2.38 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011094
Numéro CAS: 7790-69-4
EINECS: 232-218-9
ONU: 2722
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,05558
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 522 g/l (20 °C)
Melting Point 255 °C
Molar Mass 68.94 g/mol
Bulk Density 910 kg/m3
Density 2.36 g/cm3 (20 °C)
pH 7 - 9 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité